Beschreibung
- Verschlüsse minimieren die Verdunstung und ermöglichen gleichzeitig den notwendigen Gasaustausch.
- Sicherheitsverschlüsse aus Edelstahl oder autoklavierbarem Polypropylen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Verschluss für Kulturröhrchen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Edelstahl |
| Menge | 144/Packung |
| Größe (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
| Größe (metrisch) | 13 mm |
| Röhrchenmaterial | Edelstahl |