Learn More
Bochem™ Edelstahl-Labortopfdeckel
Artikelnummer. 10561741
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
160 mm
180mm
200 mm
220mm
240 mm
320 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10561741 180mm 1 Stück
10419810 200 mm 1 Stück
10450733 240 mm 1 Stück
10095370 320 mm 1 Stück
10195880 160 mm 1 Stück
10740661 220mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10561741 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 8371
Verfügbar ab: 25-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Nur der Deckel.
Bochem™ Edelstahl-Topfdeckel zur Verwendung mit Edelstahl-Laborgefäßen. Töpfe sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Edelstahl
  • Zur Verwendung mit Bochem Töpfe 8360-67
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 180mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 2-Liter-Topf
Material Edelstahl (18/10)
Produkttyp Labortopfdeckel