Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Becher aus Edelstahl mit Ausgießer
Artikelnummer. 11747964 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11747964
Marke: Cole-Parmer™ Essentials 0722400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Easily measure and pour samples with Stainless Steel Graduated Pouring Beakers.
  • Measure volumes easily with internal graduation markers
  • Great for higher temperatures— withstand temperatures up to 650°F (182°C)
  • Features easy grip handles for convenient pouring
  • Beakers are graduated in mL and oz.
  • Constructed of medium gauge 304 stainless steel
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0.5 gal.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 5.9 in.
Außendurchmesser (metrisch) 151 mm
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Material Edelstahl
Höhe (angloamerikanisch) 6.8 in.
Höhe (metrisch) 172 mm
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 800.1°F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 426.7 °C
Typ Becher
Sterilität Steril
Graduated Ja
Modell Behandelt