Beschreibung
- Measure volumes easily with internal graduation markers
- Great for higher temperatures— withstand temperatures up to 650°F (182°C)
- Features easy grip handles for convenient pouring
- Beakers are graduated in mL and oz.
- Constructed of medium gauge 304 stainless steel
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 33.8 oz. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 4.6 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 118 mm |
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5.2 in. |
| Höhe (metrisch) | 133 mm |
| Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 800.1°F |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 426.7 °C |
| Typ | Becher |
| Mehr anzeigen |