Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Messbecher aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8004977 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11727964 500 mL 1 Stück
11737964 1000 mL 1 Stück
11747964 2000 mL 1 Stück
11770319 5000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11727964 Lieferant Cole-Parmer™ Essentials Lieferanten-Nr. 0722000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit den graduierten Messbechern aus Edelstahl lassen sich Proben einfach abmessen und ausgießen.
  • Einfaches Messen von Volumina mit internen Graduierungsmarkierungen
  • Ideal für höhere Temperaturen— Temperaturen bis zu 650 °F (182 °C) °standhalten
  • Ausgestattet mit griffigen Griffen für bequemes Ausgießen
  • Die Bechergläser sind in ml und oz unterteilt.
  • Hergestellt aus mittelstarkem Edelstahl 304
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 16,9 oz.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3.5 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 90 mm
Kapazität (metrisch) 500 mL
Material Edelstahl
Höhe (angloamerikanisch) 4,5 in.
Höhe (metrisch) 115 mm
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 800,1 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 426.7 °C
Typ Becher
Sterilität Steril
Graduated Ja
Modell Behandelt