Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pulverspatel, Edelstahl 18/8, Länge 185mm, Blattbreite 9mm
Marke: Usbeck Laborgeraete™ 3283
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
1 Packungen | |
Pulverpatel | |
Edelstahl | |
185 mm |