Learn More
Caframo™ Dispersion blade only with set of screws stainless
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12987106
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
48 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
12987106 48 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12987106 Lieferant Caframo™ Lieferanten-Nr. A164
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dispergiermesser für starke Schermischung bei mittleren bis hohen Geschwindigkeiten. Kompatibel mit allen Caframo™ und Fisherbrand™ Rührwerken und Wellen.
  • Streuscheibe mit 48 mm (1 7/8 in.) Durchmesser Durchmesser, hergestellt aus elektropoliertem Edelstahl 316L.
  • Laminarströmung
  • Die 8 mm (5/16 in.) Die Bohrung ist mit allen kompatibel. Caframo Wellen.
  • Stellschrauben im Lieferumfang enthalten.
  • Mischen mit hoher Scherwirkung bei mittleren bis hohen Geschwindigkeiten.
  • Chemisch inert und korrosionsbeständig
  • Kaputte Partikel werden durch die laminare Strömung der Klinge dispergiert
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 48 mm
Typ Dispersionsklinge
Material Edelstahl