Learn More
Sartorius™ Edelstahl-Druckgefäß
Artikelnummer. 10212681 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
:
Kapazität: 2 l
Artikelnummer.
10212681 Kapazität: 2 l
1 options
Artikelnummer. 10212681
Marke: Sartorius™ 17532
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Druckfestes Gefäß in pharmazeutischer Qualität aus Edelstahl. Das Sartorius™ Edelstahl-Druckgefäß eignet sich gut für den Transport, die Lagerung und die Verteilung von Flüssigkeiten.
  • Edelstahl-Ausführung
  • Pharmazeutische Qualität
  • Hergestellt in Einrichtungen, die für die Einhaltung der europäischen Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU zertifiziert sind
  • Kann gereinigt werden
  • Anwenderfreundlich
  • Tri-clamp Standardverschluss
  • Aseptischer O-Ring-Verschluss erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl (316L), Silikondichtung, Silicone
Volumen (metrisch) 2 L
Höhe (metrisch) 630 mm