Learn More
Cole-Parmer™ Propeller aus Edelstahl
Artikelnummer. 11754639 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
28 mm
40 mm
50.8 mm
60 mm
75 mm
774.7 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
11754639 40 mm 1 Stück
11714739 50.8 mm 1 Stück
11729998 28 mm 1 Stück
11724739 774.7 mm 1 Stück
11739998 75 mm 1 Stück
11749998 60 mm 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 11754639
Marke: Cole-Parmer™ 0437013
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diesen Vierblatt-Propeller zur allgemeinen Vortex-Mischung.Cole-Parmer™ Edelstahlpropeller eignen sich hervorragend für zahlreiche Anwendungen.
  • Vierblatt-Edelstahlpropeller
  • Bohrung mit mm 10 Durchmesser 
  • Passt nur für Wellenmodell 04370 – 02
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 40 mm
Menge Je 1
Typ Propeller