Learn More
Bochem™ Löffelspatel, Standard, Edelstahl/PTFE beschichtet
Artikelnummer. 10515801
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
210 mm
230 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10515801 210 mm 1 Stück
10146740 230 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10515801
Marke: Bochem™ 3721
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Menge Je 1
Produkttyp Spoon Spatula
Außendurchmesser (metrisch) 4mm
Material Edelstahl/PTFE-Beschichtung
Länge (metrisch) 210 mm