Learn More
Fisherbrand™ SPATEL 150MM TRÅGSPATEL
Diese PTFE-beschichteten Trogspatel wurden mit hochwertigen Edelstahlkomponenten entwickelt und eignen sich ideal für die meisten Labor-, Forschungs- und anderen Umgebungen.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 11553512
  • 17.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Abmessungen Schaufel: 8 mm x 50 mm x 1.5 mm (Breite x Länge x Tiefe), PTFE-beschichtet
  • Gesamtlänge 150 mm
  • Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und hohe kryogene Stabilität
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 1 Stück
  • Verwendung als selbstgrundierende einschichtige PTFE-Beschichtung
  • Der Reibungskoeffizient liegt im Allgemeinen im Bereich von 0.05 bis 0.20
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Spatel, flach
8 mm
Edelstahl
PTFE Xylan™
Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie
-195°bis +260 °C
150 mm