Learn More
RETSCH Steckrinnen aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8004981 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
210 x 15 mm
210 x 36 mm
210 x 40 mm
210 x 75 mm
210 x 75/40 mm
250 x 40 mm
250 x 75/40 mm
270 x 40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10064721 210 x 15 mm 1 Stück
10349651 210 x 36 mm -
10761993 210 x 40 mm -
10074731 210 x 75/40 mm 1 Stück
10298721 210 x 75 mm 1 Stück
11904752 250 x 40 mm 1 Stück
11914752 250 x 75/40 mm 1 Stück
11934752 270 x 40 mm 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 10064721
Marke: RETSCH 03.729.0035
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Produkttyp Einfüllschacht zum Einschieben
Abmessungen (L x B) 210 x 15 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Halter 15/40 DR 100
Länge (metrisch) 210 mm
Material Edelstahl
Breite (metrisch) 15 mm