Spezifikation
| Produkttyp | Einfüllschacht zum Einschieben |
| Abmessungen (L x B) | 210 x 15 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Halter 15/40 DR 100 |
| Länge (metrisch) | 210 mm |
| Material | Edelstahl |
| Breite (metrisch) | 15 mm |