Learn More
Linker Industrietechnik™ Analysensieb aus Edelstahl mit Weichlotnaht, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe
Artikelnummer. 11714429
Change view
Click to view available options
Porengröße:
40 μm
63 μm
100 μm
200 μm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
315 μm
3.35 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
11714429 3.35 mm 1 Stück
11734389 315 μm 1 Stück
11784399 4 mm 1 Stück
11704369 63 μm 1 Stück
11704429 2.36 mm 1 Stück
11764399 2.5 mm 1 Stück
11706737 2.8 mm 1 Stück
11774399 3.15 mm -
11726737 4.5 mm 1 Stück
11724429 4.75 mm 1 Stück
11794399 5 mm 1 Stück
11736737 5.6 mm 1 Stück
11746737 6.3 mm 1 Stück
11716747 7.1 mm 1 Stück
11726747 8 mm 1 Stück
11736747 9 mm 1 Stück
11746747 10 mm 1 Stück
11754389 40 μm 1 Stück
11774409 100 μm 1 Stück
10658111 200 μm 1 Stück
20 options
Artikelnummer. 11714429
Marke: Linker Industrietechnik™ 552.050.222068
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Siebt Partikel in einer Vielzahl von Porengrößen. Edelstahl-Prüfsiebe mit Weichlotnaht, Innenhöhe von 50 mm und Durchmesser von 200 mm.
  • Edelstahlgestelle mit einer Innenhöhe von 50 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Analysensiebe aus Edelstahl
  • Weichlotnaht
  • Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
  • Temperaturbeständig bis 170°C
Spezifikation
Menge 1Each
Porengröße 3.35 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 50 mm
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Mesh Material Edelstahl