Learn More
Linker Industrietechnik™ Analysensieb aus Edelstahl mit Weichlotnaht, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe
Artikelnummer. 11716747
Click to view available options
Porengröße:
40 μm
63 μm
100 μm
200 μm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
315 μm
3.35 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11716747
Marke: Linker Industrietechnik™ 552.050.222077
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Siebt Partikel in einer Vielzahl von Porengrößen. Edelstahl-Prüfsiebe mit Weichlotnaht, Innenhöhe von 50 mm und Durchmesser von 200 mm.
  • Edelstahlgestelle mit einer Innenhöhe von 50 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Analysensiebe aus Edelstahl
  • Weichlotnaht
  • Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
  • Temperaturbeständig bis 170°C
Spezifikation
Menge 1Each
Porengröße 7.1 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 50 mm
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Mesh Material Edelstahl