Learn More
Linker Industrietechnik™ Analysensieb aus Edelstahl mit Weichlotnaht, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe
Artikelnummer. 11774409
Change view
Click to view available options
Porengröße:
40 μm
63 μm
100 μm
200 μm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
315 μm
3.35 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Conditionnement:
1 Stück
Code produit. Porengröße unitSize
11774409 100 μm 1 Stück
11734389 315 μm 1 Stück
11784399 4 mm 1 Stück
11704369 63 μm 1 Stück
11704429 2.36 mm 1 Stück
11764399 2.5 mm 1 Stück
11706737 2.8 mm 1 Stück
11774399 3.15 mm -
11714429 3.35 mm 1 Stück
11726737 4.5 mm 1 Stück
11724429 4.75 mm 1 Stück
11794399 5 mm 1 Stück
11736737 5.6 mm 1 Stück
11746737 6.3 mm 1 Stück
11716747 7.1 mm 1 Stück
11726747 8 mm 1 Stück
11736747 9 mm 1 Stück
11746747 10 mm 1 Stück
11754389 40 μm 1 Stück
10658111 200 μm 1 Stück
20 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11774409
Marque: Linker Industrietechnik™ 552050222027
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Siebt Partikel in einer Vielzahl von Porengrößen. Edelstahl-Prüfsiebe mit Weichlotnaht, Innenhöhe von 50 mm und Durchmesser von 200 mm.
  • Edelstahlgestelle mit einer Innenhöhe von 50 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Analysensiebe aus Edelstahl
  • Weichlotnaht
  • Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
  • Temperaturbeständig bis 170°C
Spécification
Menge 1Each
Porengröße 100 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 50 mm
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Mesh Material Edelstahl
Nom du produit