Learn More
Linker Industrietechnik™ Analysensieb aus Edelstahl mit Weichlotnaht, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe
Artikelnummer. 11794399
Change view
Click to view available options
Porengröße:
40 μm
63 μm
100 μm
200 μm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
315 μm
3.35 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
11794399 5 mm 1 Stück
11734389 315 μm 1 Stück
11784399 4 mm 1 Stück
11704369 63 μm 1 Stück
11704429 2.36 mm 1 Stück
11764399 2.5 mm 1 Stück
11706737 2.8 mm 1 Stück
11774399 3.15 mm -
11714429 3.35 mm 1 Stück
11726737 4.5 mm 1 Stück
11724429 4.75 mm 1 Stück
11736737 5.6 mm 1 Stück
11746737 6.3 mm 1 Stück
11716747 7.1 mm 1 Stück
11726747 8 mm 1 Stück
11736747 9 mm 1 Stück
11746747 10 mm 1 Stück
11754389 40 μm 1 Stück
11774409 100 μm 1 Stück
10658111 200 μm 1 Stück
20 options
Artikelnummer. 11794399
Marke: Linker Industrietechnik™ 552.050.222073
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Siebt Partikel in einer Vielzahl von Porengrößen. Edelstahl-Prüfsiebe mit Weichlotnaht, Innenhöhe von 50 mm und Durchmesser von 200 mm.
  • Edelstahlgestelle mit einer Innenhöhe von 50 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Analysensiebe aus Edelstahl
  • Weichlotnaht
  • Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
  • Temperaturbeständig bis 170°C
Spezifikation
Menge 1Each
Porengröße 5 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 50 mm
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Mesh Material Edelstahl