Beschreibung
- Besonders nützlich zum Entfernen von verklumpten oder kristallisierten Reagenzien
- Der einzigartig geformte Edelstahl-Spatel passt in Reagenzbehälter mit Öffnungen von lediglich 15⁄16 Zoll (2.4 cm) im Durchmesser
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 12/Packung |
| Form | Uniquel |
| Produkttyp | Pulver-/Kristall-/Getreideprobenehmer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Entfernen von verklumpten oder kristallisierten Reagenzien |
| Außendurchmesser (metrisch) | 381 mm |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 165 mm |