Learn More
Endecotts™ Auffangschalen aus Edelstahl
Artikelnummer. 10492065
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
230 mm
300 mm
450 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10492065 230 mm 1 Stück
12934225 100 mm 1 Stück
11537524 200 mm 1 Stück
10736935 300 mm 1 Stück
12825691 450 mm 1 Stück
10566734 450 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10492065 Lieferant Endecotts™ Lieferanten-Nr. 008S/STREC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.15 €
    60.43 € / 1 Stück
    Sparen 1.72 €
    2% Rabatt
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Auffangschalen eignen sich für Mikrotiterplattensiebe. Endecotts™ Auffangschalen aus Edelstahl werden häufig zusammen mit Prüfsieben für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen eingesetzt.
Empfänger mit voller Höhe zur Verwendung mit Testsieben. Endecotts™ Edelstahl-Empfänger finden breite Anwendung mit Testsieben für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen.
  • Edelstahl-Ausführung
  • Zur Verwendung mit Edelstahl-Testsieben mit Drahtgeflecht
Spezifikation
Produkttyp Unterboden für Screening
Material Edelstahl
Durchmesser (metrisch) 230 mm
Verpackungsmenge Je 1