Learn More
Endecotts™ Auffangschalen aus Edelstahl
Beschreibung
Empfänger mit voller Höhe zur Verwendung mit Testsieben. Endecotts™ Edelstahl-Empfänger finden breite Anwendung mit Testsieben für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen.
- Edelstahl-Ausführung
- Zur Verwendung mit Edelstahl-Testsieben mit Drahtgeflecht
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Empfänger |
| Material | Edelstahl |
| Durchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Siebe |
| Verpackungsmenge | Je 1 |