Learn More
Grant Instruments™ Ersatzstellboden aus Edelstahl
Artikelnummer. 11426417
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
DMU12 und SAP12
DMU19, SAP18/26
DMU5, SAP2/5, JBN5
LSB12
OLS26/LSB18
SAP34
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11426417 DMU12 und SAP12 1 Stück
11456417 DMU19, SAP18/26 1 Stück
11406417 DMU5, SAP2/5, JBN5 1 Stück
11466417 SAP34 1 Stück
15315832 LSB12 1 Stück
15345832 OLS26/LSB18 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 11426417
Marke: Grant Instruments™ SBT14
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erforderlich, wenn Flachbodenflaschen direkt auf den Wannenboden gestellt werden sollen. Grant Instruments™ Edelstahl-Ersatz-Basisschalen fördern die thermische Konvektion im Bad.
Erforderlich, wenn Flachbodenflaschen direkt auf den Wannenboden gestellt werden sollen.Grant Instruments™ Ersatz-Basistabletts aus Edelstahl fördern die thermische Konvektion im Bad.
  • Für die Verwendung mit Wasserbädern ohne Umwälzung der Serie SBB Aqua Plus und LSB Aqua Pro
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Größen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) DMU12 und SAP12
Typ SBT14 Edelstahl-Bodenschale