Learn More
Grant Instruments™ Ersatzstellboden aus Edelstahl
Artikelnummer. 11466417
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
DMU12 und SAP12
DMU19, SAP18/26
DMU5, SAP2/5, JBN5
LSB12
OLS26/LSB18
SAP34
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11466417 SAP34 1 Stück
11426417 DMU12 und SAP12 1 Stück
11456417 DMU19, SAP18/26 1 Stück
11406417 DMU5, SAP2/5, JBN5 1 Stück
15315832 LSB12 1 Stück
15345832 OLS26/LSB18 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 11466417
Marke: Grant Instruments™ SBT36
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Erforderlich, wenn Flachbodenflaschen direkt auf den Wannenboden gestellt werden sollen. Grant Instruments™ Edelstahl-Ersatz-Basisschalen fördern die thermische Konvektion im Bad.
Erforderlich, wenn Flachbodenflaschen direkt auf den Wannenboden gestellt werden sollen.Grant Instruments™ Ersatz-Basistabletts aus Edelstahl fördern die thermische Konvektion im Bad.
  • Für die Verwendung mit Wasserbädern ohne Umwälzung der Serie SBB Aqua Plus und LSB Aqua Pro
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Größen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SAP34
Typ SBT36 Edelstahl-Bodenschale