Learn More
Grant Instruments™ Ersatzstellboden aus Edelstahl
Beschreibung
Erforderlich, wenn Flachbodenflaschen direkt auf den Wannenboden gestellt werden sollen.Grant Instruments™ Ersatz-Basistabletts aus Edelstahl fördern die thermische Konvektion im Bad.
- Für die Verwendung mit Wasserbädern ohne Umwälzung der Serie SBB Aqua Plus und LSB Aqua Pro
- Erhältlich in einer Vielzahl von Größen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | LSB12 |
| Typ | SBT 12 perforiertes Bodenblech aus Edelstahl |
| Material | Rostfreier Stahl |