Learn More
Grant Instruments™ Ersatzstellboden aus Edelstahl
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
DMU12 und SAP12
DMU19, SAP18/26
DMU5, SAP2/5, JBN5
LSB12
OLS26/LSB18
SAP34
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Erforderlich, wenn Flachbodenflaschen direkt auf den Wannenboden gestellt werden sollen.Grant Instruments™ Ersatz-Basistabletts aus Edelstahl fördern die thermische Konvektion im Bad.
- Für die Verwendung mit Wasserbädern ohne Umwälzung der Serie SBB Aqua Plus und LSB Aqua Pro
- Erhältlich in einer Vielzahl von Größen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | OLS26/LSB18 |
| Typ | SBT 26 perforiertes Bodenblech aus Edelstahl |
| Material | Rostfreier Stahl |