Learn More
Bochem™ Stangen aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10333571
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1.500 mm
Länge (metrisch) Stab:
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1.500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Länge (metrisch) Stab unitSize
10333571 600 mm 600 mm 1 Stück
10509861 1000 mm 1000 mm 1 Stück
10484091 750 mm 750 mm 1 Stück
10675411 1.500 mm 1.500 mm 1 Stück
10685991 500 mm 500 mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10333571
Marke: Bochem™ 5121
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bochem™ Edelstahlstangen gewährleisten hohe Festigkeit bei Ihren Laborarbeiten.
  • Konstruktion aus Edelstahl 18/10
  • Stab für Standfüße
Spezifikation
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 600 mm
Länge (metrisch) Stab 600 mm
Durchmesser (metrisch) Stange 12 mm
Produkttyp Edelstahlstab
Gewindegröße Ohne Gewinde
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Stativfuß
Menge Je 1