Learn More
Bochem™ Stangen aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. 10484091
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1.500 mm
Länge (metrisch) Stab:
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1.500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Länge (metrisch) Stab unitSize
10484091 750 mm 750 mm 1 Stück
10509861 1000 mm 1000 mm 1 Stück
10675411 1.500 mm 1.500 mm 1 Stück
10685991 500 mm 500 mm 1 Stück
10333571 600 mm 600 mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10484091
Marke: Bochem™ 5122
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bochem™ Edelstahlstangen gewährleisten hohe Festigkeit bei Ihren Laborarbeiten.
  • Edelstahl
  • Robust
Spezifikation
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 750 mm
Länge (metrisch) Stab 750 mm
Durchmesser (metrisch) Stange Durchmesser 12
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stativbasis