Learn More
Buerkle™ Sicherheitsbehälter aus Edelstahl
Artikelnummer. 15463375 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
25 L
50 l
Verschlusstyp:
Lasche, Druckbegrenzungsventil
Schraubverschluss, Druckbegrenzungsventil
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Lagerung
Lagerung und Transfer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15463375
Marke: Buerkle™ 26015050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Sicherheitskanister aus Edelstahl bieten Sicherheit durch Flammschutz und Überdruck-Ventil.
  • Sicherheitsbehälter zur Lagerung aus hochwertigem Edelstahl AISI 304 (1.4301) / AISI 316 Ti (1.4571) mit einer Seitendicke von 0,8 mm
  • Der Schutz vor Explosionen durch Flammschutz und Überdruck-Ventil, Dichtungen aus PTFE, die Behälter haben eine hohe chemische Beständigkeit
  • Die Druckwaage erfolgt ab ca. 0,3 bar
  • Die konstante Belüftung kann über einen Kunststoffhebel auf dem Schraubverschluss eingestellt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Sicherheitsbehälter
Verschlusstyp Schraubverschluss, Druckbegrenzungsventil
Kapazität (metrisch) 50 l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung
Material Edelstahl
Enthält Schraubverschluss und Druckbegrenzungsventil
Höhe (metrisch) 600 mm
Außendurchmesser (metrisch) 365 mm