Learn More
Buerkle™ Sicherheitsbehälter aus Edelstahl
Artikelnummer. 17104165 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
25 L
50 l
Verschlusstyp:
Lasche, Druckbegrenzungsventil
Schraubverschluss, Druckbegrenzungsventil
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Lagerung
Lagerung und Transfer
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlusstyp Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
17104165 25 L Lasche, Druckbegrenzungsventil Lagerung 1 Stück
15360605 10 l Lasche, Druckbegrenzungsventil Lagerung und Transfer 1 Stück
15941602 10 l Lasche, Druckbegrenzungsventil Lagerung und Transfer 1 Stück
15463375 50 l Schraubverschluss, Druckbegrenzungsventil Lagerung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17104165 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 26014025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1370.00 €
    1256.51 € / 1 Stück
    Sparen 113.49 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Buerkle™ Sicherheitskanister aus Edelstahl bieten Sicherheit durch Flammschutz und Überdruck-Ventil.
  • Sicherheitsbehälter zur Lagerung aus hochwertigem Edelstahl AISI 304 (1.4301) / AISI 316 Ti (1.4571) mit einer Seitendicke von 0,8 mm
  • Der Schutz vor Explosionen durch Flammschutz und Überdruck-Ventil, Dichtungen aus PTFE, die Behälter haben eine hohe chemische Beständigkeit
  • Die Druckwaage erfolgt ab ca. 0,3 bar
  • Die konstante Belüftung kann über einen Kunststoffhebel auf dem Schraubverschluss eingestellt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Sicherheitsbehälter
Verschlusstyp Lasche, Druckbegrenzungsventil
Kapazität (metrisch) 25 L
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung
Material Edelstahl
Enthält Schraubverschluss und Druckbegrenzungsventil
Außendurchmesser (metrisch) 315 mM