Learn More
Buerkle™ Sicherheitskanister aus Edelstahl
Artikelnummer. 15358498 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 L
10 l
20 l
Enthält:
Feindosierauslauf, Druckbegrenzungsventil
Feindosierauslauf, Druckbegrenzungsventil, Belüftung
Schraubverschluss
Schraubverschluss, Druckbegrenzungsventil
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Enthält Packungsgröße
15358498 10 L Feindosierauslauf, Druckbegrenzungsventil 1 Stück
15395087 5 l Schraubverschluss, Druckbegrenzungsventil 1 Stück
11951551 10 l Schraubverschluss 1 Stück
15574429 20 l Schraubverschluss, Druckbegrenzungsventil 1 Stück
16445079 20 l Feindosierauslauf, Druckbegrenzungsventil, Belüftung 1 Stück
11941551 10 L Schraubverschluss, Druckbegrenzungsventil 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15358498 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 26012010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    727.00 €
    694.63 € / 1 Stück
    Sparen 32.37 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Buerkle™ Sicherheitskanister aus Edelstahl bieten Sicherheit durch Flammschutz und Überdruck-Ventil.
  • Griffe aus massivem Edelstahl
  • Versiegelungen aus PTFE
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Platzsparend
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 L
Farbe Silber
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung, Transfer
Material Edelstahl
Enthält Feindosierauslauf, Druckbegrenzungsventil
Dicke (metrisch) 0,8 mm
Abmessungen silver
Länge (metrisch) 280 mm
Höhe (metrisch) 380 mm