Learn More
Gestigkeit Harry™ Sandbad aus Edelstahl
Click to view available options
Temperaturbereich:
30° bis 110°C
370°C
50°C bis 300°C
Abmessungen (T x B x H):
358 x 358 x 230 mm
364 x 514 x 230 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Von 50 bis 300°C, für Dauerbetrieb. Mit thermostatischer Temperaturregelung, Leistungssteller für Leistungsanpassung an den Wärmebedarf. Aus Aluminium-Legierung eloxiert. Homogene Temperaturverteilung auf der ganzen Heizfläche. Asbestfrei. Auf der Heizplatte ist ein Sandbadrahmen dicht aufgeschraubt. Der Sand liegt direkt auf der Heizplatte. Nutzhöhe 50mm. Gehäuse aus Edelstahl, Mittelteil zusätzlich lackiert. Gehäusefüsse höhenverstellbar. Anschlusskabel ca. 1,7 m, bei 230 V bis 3300 W mit Schukostecker.
Typ: ST 82
Temperatur: 50 - 300 °C
Heizplatte: 360/510mm
Leistung: 2850 W
Netzanschluss: 230 V
B/T/H: 360/510/220mm
Typ: ST 82
Temperatur: 50 - 300 °C
Heizplatte: 360/510mm
Leistung: 2850 W
Netzanschluss: 230 V
B/T/H: 360/510/220mm
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturbereich | 30° bis 110°C |
| Abmessungen (T x B x H) | 364 x 514 x 230 mm |