Learn More
Rogo Sampaic™ Metzenbaumschere aus Edelstahl
Artikelnummer. 11768531
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
110 mm
115 mm
120 mm
140 mm
Spitzenform:
Rund/rund
Spitz/rund
Spitz/spitz
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Blende
Metzenbaum
Noyes Mikro
Sektion
anatomisch
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Spitzenform Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
11768531 110 mm Spitz/spitz Blende 10 Stück
11738531 140 mm Rund/rund anatomisch 10 Stück
11796135 120 mm Rund/rund Sektion 10 Stück
11786135 140 mm Rund/rund Metzenbaum 10 Stück
11748531 140 mm Spitz/rund anatomisch 10 Stück
11706145 115 mm Spitz/spitz Noyes Mikro 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11768531 Supplier Rogo Sampaic™ Supplier No. FMN026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.80 €
    11.76 € / 10 Stück
    Sparen 4.04 €
    25% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragend für verschiedenste Schneidanwendungen im Labor geeignet. Rogo Sampaic™ Edelstahlscheren bestechen durch ihre schöne mattglänzende Optik.
  • Chirurgischer rostfreier Stahl
  • Lieferbar in einer Vielzahl von Stilen – Metzenbaum, Präparieren, Iris, anatomisch
Specifications
Produkttyp Schere aus Edelstahl
Länge (metrisch) 110 mm
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blende
Spitzenform Spitz/spitz