Learn More
Rogo Sampaic™ Metzenbaumschere aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8000750
Click to view available options
Länge (metrisch):
110 mm
115 mm
120 mm
140 mm
Spitzenform:
Rund/rund
Spitz/rund
Spitz/spitz
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Blende
Metzenbaum
Noyes Mikro
Sektion
anatomisch
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 11738531
Marke: Rogo Sampaic™ FMN015
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend für verschiedenste Schneidanwendungen im Labor geeignet. Rogo Sampaic™ Edelstahlscheren bestechen durch ihre schöne mattglänzende Optik.
  • Chirurgischer rostfreier Stahl
  • Lieferbar in einer Vielzahl von Stilen – Metzenbaum, Präparieren, Iris, anatomisch
Specifications
Produkttyp Edelstahl-Schere
Länge (metrisch) 140 mm
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) anatomisch
Spitzenform Rund/rund