Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Scoop, 201 Grade 5 oz., 1 each
Marke: Cole-Parmer™ 07205-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11000kg
Spezifikation
Schaufel | |
Edelstahl | |
Gehäuse 147.868mL | |
Für allgemeine Labor- und Lebensmittelanwendungen |