Learn More
Sampling Systems™ Schaber aus Edelstahl
Artikelnummer. 15869641 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
232 mm
275 mm
Breite (metrisch):
75 mm
100 mm
Material:
Edelstahl
Edelstahl (316L)
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) Material Packungsgröße
15869641 232 mm 75 mm Edelstahl 1 Stück
15443954 232 mm 100 mm Edelstahl (316L) 1 Stück
15859641 275 mm 100 mm Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15869641 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. A35075
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sampling Systems™ Edelstahl-Schaber sind ideal für hygienische Anwendungen.
  • Nutfrei
  • Konstruktion aus Edelstahl
  • Mattierte Oberfläche
Spezifikation
Produkttyp Schaber
Länge (metrisch) 232 mm
Material Edelstahl
Breite (metrisch) 75 mm