Learn More
Buerkle™ Schaber aus Edelstahl
Artikelnummer. 17524306 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
230 mm
270 mm
Breite (metrisch):
75 mm
100 mm
Abmessungen (L x B):
230 x 75 mm
270 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17524306 270 mm 100 mm 270 x 100 mm 1 Stück
17514306 230 mm 75 mm 230 x 75 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17524306 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53860035
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser hochwertige Schaber eignet sich für das Schaben, Reinigen, Nivellieren und Entfernen stark haftender Substanzen oder ausgetrockneter Medien.
  • Hochwertiger Edelstahl V4A (1.4404) für ideale chemische Beständigkeit
  • Besonders robuste Ausführung garantiert lange Lebensdauer
  • Sterilisierbar, autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Abmessungen (L x B) 270 x 100 mm
Länge (angloamerikanisch) 10,6 in.
Länge (metrisch) 270 mm
Material Edelstahl
Breite (angloamerikanisch) 3,9 in.
Breite (metrisch) 100 mm