Learn More
VACUUBRAND™ Einschraubflansch,Edelstahl,DN16KF/A-G1/8 '
Artikelnummer. 11950222 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
11950222 Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11950222 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20637425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.55 €
    63.60 € / 1 Stück
    Sparen 11.95 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vakuumsysteme mit kleinen Flanschen brauchen geeignete Komponenten, damit der Querschnitt der Verbindung vom System zur Vakuumpumpe konsistent bleibt. Mit unseren kleinen Flanschanschlüssen für Membranpumpen und elastischen Anschlusskomponenten kann die Pumpe in das Vakuumverteilungssystem integriert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit NW 16 KF/A bis G 1/8 in. Thread-Verbindungen
Material Edelstahl
Menge Je 1
Typ Einschraub-Flansch