Learn More
De Buyer™ Servierschalen aus Edelstahl
Artikelnummer. 11990615
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.6 l
3,6 l
4,9 l
Gehäuse 6.5L
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11990615 3,6 l 1 Stück
11900625 4,9 l 1 Stück
11910625 Gehäuse 6.5L 1 Stück
11930625 2.6 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11990615 Lieferant De Buyer™ Lieferanten-Nr. 3280.35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.41 €
    50.30 € / 1 Stück
    Sparen 48.11 €
    48% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Schale
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 45 mm
Länge (metrisch) 350 mm
Menge Jeweils
Form Rechteckig
Volumen (metrisch) 3,6 l
Breite (metrisch) 270 mm