Learn More
RETSCH Sieben Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 200 mm
Artikelnummer. 10269121 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
63 μm
90 μm
1mm
125 μm
180 μm
250 μm
355 μm
500 μm
630 μm
710 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10269121
Marke: RETSCH 60.322.000355
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 355 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310 und ASTM E 11
Höhe (metrisch) 25mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl