Beschreibung
Mit einer verstellbaren Rührschaufel, die nicht durch die Kappe hervorsteht, für größere Turbulenzen. Die Bodenvertiefung bei 125 ml und größere Kolben verhindert das Zerkleinern von Zellen. Geräte mit 500 ml und mehr verfügen über 45-mm-Seitenarme, die bequem als Belüftungsöffnungen und Anschlüsse verwendet werden können. Alle Kolben haben ein Kopfraumverhältnis von 1:1 oder größer für eine maximale Oberflächenschnittstelle zwischen Kultur und Gefäßatmosphäre. Das Gerät besteht aus Glaskolben, PTFE- und Glaslaufradbaugruppe sowie mit PTFE und Silikon ausgekleideter Kappe. Das gesamte Gerät kann autoklaviert werden. Für jeden Behälter sind optionale Ersatzwellen aus Edelstahl erhältlich. Die Größen 125 ml bis 1.000 ml sind in Schritten von 50 ml graduiert. 3.000 ml bis 8.000 ml sind in Schritten bis 500 ml graduiert. 25 ml und 50 ml sind nicht graduiert. Für Mikroträger- und Suspensionskulturen wie z. B. Insektenzellen, Hybridome und angepasste Zelllinien.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Silikon/PTFE |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikroträger- und Suspensionskulturen wie z.B. Insektenzellen, Hybridome und angepasste Zelllinien |
| Enthält | Glaskolben, PTFE-/Glas-Laufradeinheit und mit PTFE/Silikon ausgekleidete Kappe |
| Anzahl pro Karton | 1 Stück |
| Produkttyp | Schafteinheit-Kit |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 3000 ml |