missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Schütteltablett aus Edelstahl

Artikelnummer. 10049380
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
300 x 450 mm
450 x 450 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10049380

Marke: GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ 3966

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Siehe auch Abbildungen Schüttelapparate 3006, 3017, 3018.

Aus Edelstahl Rostfrei, mit Lochraster zur Befestigung von Klammern für Erlenmeyer-Kolben und anderer Zusatzeinrichtungen.

Typ 3950: 330/330mm, für Schüttelapparate 3005 und 3006.

Typ 3966: 450/450mm, für Schüttelapparate 3011 / 3012, 3013 / 3014, 3015 / 3017, 3016 / 3018 (s. auch GFL Schüttelinkubator 3031, Life Science / Mikrobiologie).

Typ 3980 (Abb. Schüttelapparat 3020): 670/537mm, für Schüttelapparate 3019 / 3020 (s. auch GFL Schüttelinkubator 3033, Life Science / Mikrobiologie).
Aus 3mm starkem, eloxiertem Aluminium, mit Lochraster zur Befestigung von Klammern für Erlenmeyer-Kolben und anderer Zusatzeinrichtungen.
Typ: 3966

Spezifikation

Produkttyp Tray
Material Stainless Steel
Abmessungen (L x B) 450 x 450 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Inkubationsschüttler 3031
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt