Learn More
Linker Industrietechnik™ Siebböden aus Edelstahl
Beschreibung
- Quadratnetz
- Gestell aus gebürstetem Edelstahl
- Höchsttemperatur von 170°C
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Siebboden |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |