Learn More
RETSCH Siebeinsatz aus Edelstahl für die Zyklonmühle Twister
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
1mm
2mm
500 μm
800 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 1mm |
| Typ | Siebeinsatz |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zyklonmühle TWISTER |