Learn More
RETSCH Deckel für Analysesiebe aus Edelstahl
Artikelnummer. 10781033 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
100mm
150 mm
200mm
305mm
315mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10781033 100mm 1 Stück
10791033 150 mm 1 Stück
11998124 315mm 1 Stück
10659311 305mm 1 Stück
13464886 200mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10781033
Marke: RETSCH 60.107.000100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Abdeckung von Sieben zur Vermeidung eines Probenverlusts beim Abscheiden. Diese Edelstahldeckel passen auf verschiedene Prüfsiebe der entsprechenden Durchmesser.
  • Edelstahl
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Analysensieben, basierend auf dem Durchmesser
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Siebdeckel
Zertifizierung/Konformität ISO 3310 und ASTM E 11
Material der Abdeckung Edelstahl
Außendurchmesser (metrisch) 100mm