Learn More
RETSCH Deckel für Analysesiebe aus Edelstahl
Artikelnummer. 10791033 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
100mm
150 mm
200mm
305mm
315mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10791033
Marke: RETSCH 60.107.000150
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Abdeckung von Sieben zur Vermeidung eines Probenverlusts beim Abscheiden. Diese Edelstahldeckel passen auf verschiedene Prüfsiebe der entsprechenden Durchmesser.
  • Edelstahl
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Analysensieben, basierend auf dem Durchmesser
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Siebdeckel
Zertifizierung/Konformität ISO 3310 und ASTM E 11
Material der Abdeckung Edelstahl
Außendurchmesser (metrisch) 150 mm