Learn More
RETSCH Deckel für Analysesiebe aus Edelstahl
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
100mm
150 mm
200mm
305mm
315mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahl
- Lieferbar in einer Vielzahl an Analysensieben, basierend auf dem Durchmesser
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Siebdeckel |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310 und ASTM E 11 |
| Material der Abdeckung | Edelstahl |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |