Learn More
RETSCH Deckel für Analysesiebe aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8000527 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
100mm
150 mm
200mm
305mm
315mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10781033
Marke: RETSCH 60.107.000100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Abdeckung von Sieben zur Vermeidung eines Probenverlusts beim Abscheiden. Diese Edelstahldeckel passen auf verschiedene Prüfsiebe der entsprechenden Durchmesser.
  • Edelstahl
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Analysensieben, basierend auf dem Durchmesser
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Siebdeckel
Zertifizierung/Konformität ISO 3310 und ASTM E 11
Material der Abdeckung Edelstahl
Außendurchmesser (metrisch) 100mm