Learn More
Contec™ Edelstahlsieb für Polypropylen-Becher
Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Form:
Flach
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Flachmopp-Auswringer |
| Kapazität (metrisch) | Für 15 l-Eimer |
| Material | Edelstahl |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | Für 3,9 Gallonen-Eimer |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kompaktes Eimersystem |
| Enthält | Flachmopp-Auswringer |
| Menge | Je 1 |
| Form | Flach |
| Mehr anzeigen |