Beschreibung
- Die Tabletts bestehen aus einer Schublade, einem Deckel und einem Griff an der Vorderseite
- Passt in jedes Tiefkühlgerät
- Gestelle sind aus Edelstahl gefertigt
Spezifikation
Spezifikation
| Verschluss inklusive | Ja |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ungewöhnlich große Proben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
| Anzahl pro Packung | 1er-Packung |
| Menge | 1er-Packung |
| Abmessungen (L x B x H) | 560 x 139 x 225 mm |
| Tiefe (metrisch) | 560 mm |
| Enthält | Deckel |
| Produkttyp | Gestell mit einem Tablett |
| Mehr anzeigen |