Learn More
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für UN160, 15 mm
Artikelnummer. 17589865 Alle ansehen Memmert Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
UN160 Ofen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17589865 UN160 Ofen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17589865 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. UN160B02073
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nicht perforierte Einschub-Tropfschalen aus Edelstahl.
  • Zubehör
  • Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) UN160 Ofen
Typ Auffangschale
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) Rand: 15 mm