Learn More
Memmert Stainless steel slide-in drip tray, 15mm (for reinforced chamber option), for ICH750
Marke:  Memmert ICH750B32763
Stainless steel slide-in drip tray, 15mm (for reinforced chamber option), for ICH750
Artikelnummer. 16356687
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00 €
    286.00 € / 1 Stück
    Sparen 29.00 €
    9% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-04-2026